Learn More
Diethyltin dichloride
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
Descrizione
Used as organic intermediates and active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Diethyltin dichloride |
Punto di fusione | 84°C |
Colore | White |
Punti di ebollizione | 220°C |
Formula lineare | (C2H5)2SnCl2 |
Quantità | 0.5 g |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Informazioni di solubilità | Partly soluble in water((0.023g/L) (25°C),Calc). |
Peso formulazione | 247.72 |
Forma fisica | Crystalline |