Learn More
Diethylamine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10001720
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 660-68-4
Numero MDL MFCD00012499
InChI Key HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
PubChem CID 10197650
IUPAC Name N-ethylethanamine;hydrochloride
SMILES CCNCC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamine hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 227.0°C to 230.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 320.0°C to 330.0°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C4H11N·HCl
Formula lineare (C2H5)2NH·HCl
Quantità 500 g
Beilstein 04,95
Indice di Merck 15,3122
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Molecular Weight (g/mol) 109.6
Peso formulazione 109.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.