Learn More
Alfa Aesar™ Diethylamine hydrobromide, 98% Codice prodotto.: 11408673
Alfa Aesar™ Diethylamine hydrobromide, 98%
Codice prodotto. 11408673
50 g, 50g
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 11408673
Marca: Alfa Aesar™ A10452.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamine hydrobromide
CAS 6274-12-0
Punto di fusione 218°C to 220°C
Formula molecolare C4H12BrN
Numero MDL MFCD00012498
Quantità 50 g
Beilstein 3905681
Sinonimo diethylamine hydrobromide, ethanamine, n-ethyl-, hydrobromide, diethylamine hbr, acmc-1b9lr, n-ethylethanamine hydrobromide
InChI Key AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[NH2+]CC
IUPAC Name diethylazanium bromide
Molecular Weight (g/mol) 154.05
PubChem CID 10986453
Peso formulazione 154.06
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto10164972 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/12/2021 Codice prodotto
Titolo del prodotto
Alfa Aesar™ Diethylamine hydrobromide, 98% >