Learn More
Diethylamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Descrizione
Diethylamine is used as a corrosion inhibitor. It is also used in the production of rubber, resins, dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethylamine is used as a corrosion inhibitor. It is also used in the production of rubber, resins, dyes and pharmaceuticals. It is also used to cook lysergic acid diethylamide (LSD) and is strictly watched by Drug Enforcement Administration (DEA).
Solubility
Miscible with water, alcohol, ether, chloroform and carbon terachloride.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
Diethylamine is used as a corrosion inhibitor. It is also used in the production of rubber, resins, dyes and pharmaceuticals. It is also used to cook lysergic acid diethylamide (LSD) and is strictly watched by Drug Enforcement Administration (DEA).
Solubility
Miscible with water, alcohol, ether, chloroform and carbon terachloride.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Diethylamine |
Punto di fusione | °C to 50°C |
Densità | 0.706 |
Punti di ebollizione | 54°C to 55°C |
Punto d'infiammabilità | -28°C (-18°F) |
Intervallo percentuale saggio | ≥99% |
Indice di rifrazione | 1.385 |
Quantità | 100 mL |
Beilstein | 605268 |
Sensibilità | Air Sensitive |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Diethylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Diethylamine