Learn More
Diethyl malonate, 99+%
Codice prodotto. p-4258952 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-53-3
Formula molecolare C7H12O4
Molecular Weight (g/mol) 160.17
InChI Key IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC Name diethyl propanedioate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl malonate
Punto di fusione -50.0°C
Densità 1.0550g/mL
Punti di ebollizione 199.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4130 to 1.4150
Quantità 25 g
Beilstein 02,573
Fieser 10,182; 13,69
Indice di Merck 15,3878
Gravità specifica 1.055
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and acetone
Viscosità 2.14 mPa.s (10°C)
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • Diethyl malonate