Learn More
Diethyl fumarate, 98%
Codice prodotto. 13448308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1kg
2.50kg
250g
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-91-6
Formula molecolare C8H12O4
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Numero MDL MFCD00064455
InChI Key IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Sinonimo diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
PubChem CID 638144
ChEBI CHEBI:87388
IUPAC Name diethyl (E)-but-2-enedioate
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl fumarate
Nota nome 98%
Punto di fusione 1.0°C to 2.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 218.0°C to 219.0°C
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4396 to 1.4416
Quantità 2.5 kg
Beilstein 02,742
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible.
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid