Learn More
Diethyl ether, CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Codice prodotto. 15663150
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free,≥99.9%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%
Absorbance max. 1.00 at 218 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 250 nm
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 34°C to 35°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −45°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CH2)2O
Numero UN UN1155
Beilstein 1696894
Peso formulazione 74.12
Percent Purity >99.9%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.