Learn More
Diethyl ether, ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15626680
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116°C (literature)
Nota nome ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 34°C to 35°C
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità −45°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica anhydrous
Formula lineare (CH3CH2)2O
Numero UN UN1155
Beilstein 1696894
Peso formulazione 74.12
Percent Purity >99%
Grado Reagente ACS