Learn More
Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2703833
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Identificatori chimici
CAS 17740-40-8
Formula molecolare C17H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 305.374
Numero MDL MFCD00830964
InChI Key LDUSEIANLSWKPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-benzyl-pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, diethyl meso-1-benzyl-2,5-pyrrolidinedicarboxylate, 1-benzyl-2,5-bis ethoxycarbonyl pyrrolidine, diethyl-1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, pubchem15289, diethyl1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, hcl, diethyl 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 286120
IUPAC Name diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCC(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2, 5-dicarboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 305.37
Percent Purity 95%