Learn More
Diethanolamine, 99%
Codice prodotto. p-3736221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
CAS: 111-42-2 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-42-2
Formula molecolare C4H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Numero MDL MFCD00002843
InChI Key ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Diethanolamine
Densità 1.0955g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (HOCH2CH2)2NH
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589nm)
Quantità 1 kg
Beilstein 04, 283
Indice di Merck 15, 3118
Peso formulazione 105.14
Pressione del vapore 2hPa at 10°C
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Viscous Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethanolamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.