Learn More
Dicyclopentadiene, 95%, stabilized with 100-200 ppm 4-tert-Butylcatechol
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dicyclopentadiene |
Punto di fusione | 11.0°C to 13.0°C |
Densità | 0.9820g/mL |
Punti di ebollizione | 170.0°C |
Punto d'infiammabilità | 32°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Indice di rifrazione | 1.5100 to 1.5120 |
Quantità | 100 mL |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dicyclopentadiene, stabilized
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.