missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichloromethane, for HPLC, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 15795262 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 2.5L, 39 deg.C, Colorless, 84.93g/mol, -97 deg.C, 881, Amber glass bottle, Liquid, 2.93, 350mbar at 20 deg.C, 0.43 mPaS at 20 deg.C

Identificatori chimici

CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl

Specifica

Punto di fusione -97°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 39°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 350mbar at 20°C
Viscosità 0.43 mPaS at 20°C
Peso formulazione 84.93g/mol
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato