Learn More
Dichloromethane-d{2}, 99.9% (Isotopic)
Codice prodotto. p-7076419
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Acts as a solvent in Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. | CAS: 1665-00-5
Dichloromethane-d{2} acts as a solvent in Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 1665-00-5
Numero MDL MFCD00000882
Sinonimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Densità 1.35
Imballaggio Prescored ampoules, 0.75mL/ampoule
Quantità 2 Ea.
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,ether and dimethyl formamide.
Peso formulazione 86.95
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Liquid