Learn More
Dichloromethane, CHROMASOLV™, for analysis of dioxins, furans and PCB, Honeywell™
Codice prodotto. 15684170
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
CHROMASOLV™, for analysis of dioxins, furans and PCB
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
CAS 75-09-2
Densità 1.325g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.22
Punto di combustione 1223°F
Formula molecolare CH2Cl2
Numero MDL MFCD00000881
Pressione del vapore 24.45 psi (55°C), 6.83 psi (20°C)
Numero UN UN1593
Beilstein 1730800
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Peso formulazione 84.93g/mol
Percent Purity ≥99.8% (GC)
Grado CHROMASOLV™
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.