Learn More
Dichloromethane, 99+%, Extra Pure, Stabilised with Amylene, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Metal can
Plastic-coated Glass Bottle
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -97°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 39°C |
Quantità | 5 L |
Imballaggio | Metal can |
Forma fisica | Liquido |
Pressione del vapore | 350mbar at 20°C |
Viscosità | 0.43 mPaS at 20°C |
Peso formulazione | 84.93g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dichloromethane
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur