Learn More
Dichloromethane, 99.9+%, for Nucleotide and Peptide Synthesis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10520531 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Punto di fusione -97°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 39°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 350mbar at 20°C
Viscosità 0.43 mPaS at 20°C
Peso formulazione 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.