Learn More
Dichloromethane, 99.8%, for spectroscopy, stabilized with amylene
Codice prodotto. p-217075 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
Identificatori chimici
CAS 75-09-2, 513-35-9
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Nota nome Stabilized
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.01 max. at 270nm, 0.01 max. at 280nm, 0.02 max. at 260nm, 0.05 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm
Densità 1.3250g/mL
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Quantità 500 mL
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0003% max.
Gravità specifica 1.325
Formula lineare CH2Cl2
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Acqua 0.02% max.
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.8%
Grado Spectroscopy
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dichloromethane