Learn More
Dichloromethane, 99.6%, ACS reagent, stabilized with amylene
Codice prodotto. 10532904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 75-09-2, 513-35-9
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Nota nome Stabilized with Amylene
Informazioni di decomposizione >120°C
Densità 1.3250g/mL
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Quantità 25 L
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Gravità specifica 1.325
Acido titolabile 0.0003 meq/g max.
Formula lineare CH2Cl2
Pressione del vapore Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS