Learn More
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11936581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 52671-45-1 | C3Cl2N3NaO3·H2O | 237.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52671-45-1
Formula molecolare C3Cl2N3NaO3·H2O
Molecular Weight (g/mol) 237.96
InChI Key FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
PubChem CID 129893375
IUPAC Name 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione;sodium;dihydrate
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Punto di fusione 240.0°C to 250.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals or Granules
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry)
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca 250g/L (25°C)
Peso formulazione 237.96
Percent Purity 97%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 15% max.
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.