Learn More
Dichlorodimethylsilane, 98+%
Codice prodotto. 11348635
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.055 g/mol
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with alcohols, amines and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-78-5
Formula molecolare C2H6Cl2Si
Molecular Weight (g/mol) 129.055
Numero MDL MFCD00000491
InChI Key LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC Name dichloro(dimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 70°C to 71°C
Materiale o nome chimico Dichlorodimethylsilane
Punto di fusione ∼-76°C
Quantità 500 g
Formula lineare (CH3)2SiCl2
Numero UN UN1162
Beilstein 605287
Punto d'infiammabilità −5°C (23°F)
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 129.06
Percent Purity 99%
Indice di rifrazione 1.4045
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.068
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichlorodimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dimethyldichlorosilane