Learn More
Dibutyltin dilaurate, 94%
Codice prodotto. 11995851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
5g
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn | 631.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 205.0°C (12.0 mmHg)
Materiale o nome chimico Dibutyltin dilaurate
Punto di fusione 16.0°C to 18.0°C
CAS 77-58-7
Colore Yellow
Forma fisica Oily Liquid
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 94%
Formula molecolare C32H64O4Sn
Formula lineare [CH3(CH2)3]2Sn[OC(O)CH2(CH2)9CH3]2
Punto d'infiammabilità 149°C
Indice di Merck 15,3047
Sinonimo Dodecanoic acid 1, 1';-(dibutylstannylene) ester
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and aceton
Molecular Weight (g/mol) 631.57
Peso formulazione 631.57
Percent Purity 94%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Indice di rifrazione 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Gravità specifica 1.05
Densità 1.0500g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dibutyltin dilaurate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.