Learn More
Dibromoacetonitrile, 94%
Codice prodotto. p-7023437
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 3252-43-5 | C2HBr2N | 198.845 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3252-43-5
Formula molecolare C2HBr2N
Molecular Weight (g/mol) 198.845
Numero MDL MFCD00001856
InChI Key NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
PubChem CID 18617
ChEBI CHEBI:82445
IUPAC Name 2,2-dibromoacetonitrile
SMILES C(#N)C(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromoacetonitrile
Densità 2.296
Punti di ebollizione 67°C to 69°C (24 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C (133°F)
Odore Pungent, Makes Eyes Water
Formula lineare Br2CHCN
Indice di rifrazione 1.542
Quantità 5 g
Numero UN UN3286
Beilstein 1739037
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 198.84
Percent Purity 94%