Learn More
Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3075881
250 mg, Amber Glass Bottle, 250mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Identificatori chimici
CAS 668983-97-9
Formula molecolare C12H9BO2S
Molecular Weight (g/mol) 228.072
Numero MDL MFCD01318982
InChI Key CSLSCVHILGCSTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid, dibenzothiophene-2-boronic acid, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid, dibenzothiophen-2-yl-dihydroxy-borane, boronic acid, 2-dibenzothienyl, boronic acid, b-2-dibenzothienyl, dibenzo b,d thiophen-2-ylboronic acid contains varying amounts of anhydride, dibenzo b,d thien-2-ylboronic acid saltdata: free, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-4-ylboronic acid, ksc352o5l
PubChem CID 2794660
IUPAC Name dibenzothiophen-2-ylboronic acid
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C32)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzo[b, d]thiophen-2-ylboronic acid
Nota nome May contain varying amounts of anhydride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 228.08
Percent Purity 95%
Titolo del prodotto
Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™ >