Learn More
Diaza-18-crown-6, 98%
Codice prodotto. 10035773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
数量:
100 mg
500 mg
2.5 g
包装:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
500mg
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23978-55-4
分子式 C12H28N2O4
分子量 (g/mol) 264.37
MDL 编号 MFCD00005112
InChI 键 NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
同义词 kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
PubChem CID 72805
IUPAC 名称 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
SMILES C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Specifica
化学名称或材料 Diaza-18-crown-6
名称注释 98%
熔点 111°C to 115°C
颜色 White
红外光谱 Authentic
检测百分比范围 97.5% min. (GC)
包装 Bottiglia in vetro
数量 2.5 g
可溶性信息 Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone
化学式量 262.34
纯度百分比 98%
物理形态 Shiny Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diaza-18-crown-6
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.