Learn More
Fisherbrand™ Diamond Antistatic Weighing Boats
Provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Diamond Antistatic Weighing Boats are flexible polystyrene boats featuring smooth surfaces.
45.65€ - 49.45€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Flat |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polystyrene |
Forma | Diamond |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15718197
|
Fisherbrand™
HS1425AF |
White |
49.45€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15728197
|
Fisherbrand™
HS1426AF |
Black |
45.65€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Diamond-shaped boats that flex for accurate pouring.
- Wide, flat bottom to resist tipping
- 2 colors
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Antistatic.
- Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
Specifica
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Diamond | |
Weighing Boat | |
14°F to 158°F | |
2.8 in. | |
1.8 in. | |
14 mm |
Flat | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Microwave Moisture Analyzer | |
-10°C to +70°C | |
71 mm | |
46 mm | |
0.6 in. |