Learn More
Buerkle™ Chemistry Scoop
Scoop for aggressive liquids, complete with strong handle, entirely made of polypropylene.
89.80€ - 95.35€
Specifica
Product Type | Misurino |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Include | Maniglia |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Materiale testa | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10282461
|
Buerkle™
5353-0250 |
250 mL |
89.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10418502
|
Buerkle™
5353-0500 |
600 ml |
93.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10739521
|
Buerkle™
5353-1000 |
1000 mL |
95.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Sturdy support rod
- Handle length 1m
- Without metal parts
- Polypropylene
Specifica
Misurino | |
Maniglia | |
Polypropylene |
Polipropilene | |
Polypropylene | |
Per liquidi aggressivi |