Learn More
Di-tert-butyltin dichloride, 98%
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Di-tert-butyltin dichloride |
Punto di fusione | 42°C to 43°C |
Colore | White |
Punti di ebollizione | 66°C (3 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
Odore | Acrid |
Formula lineare | [(CH3)3C]2SnCl2 |
Quantità | 2 g |
Numero UN | UN2928 |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Di-tert-butyltin dichloride, 98% >