Learn More
Di-tert-butyl malonate, 98%
Codice prodotto. p-3757581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-16-2
Numero MDL MFCD00008810
InChI Key CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
PubChem CID 68324
IUPAC Name ditert-butyl propanedioate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Di-tert-butyl malonate
Punto di fusione -7°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9660g/mL
Punti di ebollizione 110°C to 111°C (22.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H20O4
Formula lineare CH2(CO2C(CH3)3)2
Indice di rifrazione 1.4175 to 1.4195
Quantità 10 g
Beilstein 02, III, 1621
Fieser 01,210
Indice di Merck 15, 3041
Gravità specifica 0.966
Molecular Weight (g/mol) 216.28
Peso formulazione 216.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • Di-tert-butyl malonate