missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 15662179 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
1 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 10039-32-4, Melting Point: 35 deg.C, Molecular Formula: H25Na2O16P, Molecular Weight: 358.137, Packaging: Plastic powder jar

Identificatori chimici

CAS 10039-32-4
Formula molecolare H25Na2O16P
Molecular Weight (g/mol) 358.137
Numero MDL 149181
InChI Key DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC Name disodium;hydrogen phosphate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]

Specifica

Punto di fusione 35°C
pH 9.0 to 9.4
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 358.13g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato