Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Anhydrous, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Descrizione
HNa2O4P, CAS Number-7558-79-4, disodium orthophosphate, acetest, disodium hydrogen phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, disodium phosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt, soda phosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, 3kg, CHEBI:34683, White
Specifica
Specifica
Colore | White |
pH | 8.7 to 9.3 |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 3 kg |
IUPAC Name | disodio; idrogenofosfato |
Peso formulazione | 141.96g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |