Learn More
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389577
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
CAS: 68959-06-8 | C14H33AlO6Si | 352.48 g/mol
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane is used as Sol-gel intermediate for aluminum silicates. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68959-06-8
Formula molecolare C14H33AlO6Si
Molecular Weight (g/mol) 352.48
Numero MDL MFCD00053771
InChI Key MTHHTRVJDXYJHE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, bis butan-2-olato triethyl orthosilicato-o' aluminum, aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-.kappa.o', aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-kappao', di-s-butoxyaluminoxy-triethoxysilane, di-sec-butoxy triethoxysilyl oxy aluminum, bis sec-butoxy alumanyl triethyl silicate, aluminum,bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-ko', diethoxysiloxane-s-butylaluminate copolymer di-s-butoxyaluminoxytriethoxysilane
PubChem CID 16684138
IUPAC Name di(butan-2-yloxy)alumanyl triethyl silicate
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC
Specifica
Punti di ebollizione >200°C
Materiale o nome chimico Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 250 g
Numero UN UN1993
Punto d'infiammabilità 46°C (115°F)
Informazioni di solubilità Hydrolyzes with water.
Peso formulazione 352.48
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.00 g/mL
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis