Learn More
Di-N-Butylamine, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10345940 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
500 ml, flacone in vetro rivestito in plastica
Specifica
CAS 111-92-2
Punto di fusione -62°C
Punti di ebollizione 159°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C8H19N
Numero MDL 9429
Quantità 500 mL
Densità vapore 4.5
Peso formulazione 129.24g/mol
Pressione del vapore 2.3mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-n-butylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.