Learn More
Di-n-butylamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11479153
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.247 g/mol
Di-n-butylamine is an important intermediate used for various applications in organic synthesis. It is involved in the production of rubber chemicals like di-n-butylthiocarbamate thiuram, emulsifiers and dibutylethanolamine, which is used in coatings and paints. It is also used as plasticizer in PVC matrix and a corrosion inhibitor in an aqueous system. It plays an important role as a catalyst in vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Di-n-butylamine is an important intermediate used for various applications in organic synthesis. It is involved in the production of rubber chemicals like di-n-butylthiocarbamate thiuram, emulsifiers and dibutylethanolamine, which is used in coatings and paints. It is also used as plasticizer in PVC matrix and a corrosion inhibitor in an aqueous system. It plays an important role as a catalyst in vulcanization.
Solubility
Miscible with water, ether, ethanol and acetone.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, carbon dioxide, zinc, iron and copper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-92-2
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.247
Numero MDL MFCD00009429
InChI Key JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC Name N-butylbutan-1-amine
SMILES CCCCNCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-butylamine
Punto di fusione -62°C
Densità 0.767
Punti di ebollizione 159°C to 160°C
Punto d'infiammabilità 39°C (102°F)
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Odore Amine-like
Formula lineare [CH3(CH2)3]2NH
Indice di rifrazione 1.4169
Quantità 2500 mL
Numero UN UN2248
Beilstein 506001
Indice di Merck 14,3032
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,ethanol and acetone.
Peso formulazione 129.25
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-n-butylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Di-n-butylamine