Learn More
Di-2-ethylhexylamine, 99%
Codice prodotto. p-108786 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
CAS: 106-20-7 | C16H35N | 241.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-20-7
Formula molecolare C16H35N
Molecular Weight (g/mol) 241.46
Numero MDL MFCD00009489
InChI Key SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619
PubChem CID 7791
IUPAC Name 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)hexan-1-amine
SMILES CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-2-ethylhexylamine
Nota nome 99%
Punto di fusione -60.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 281.0°C
Punto d'infiammabilità 128°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2)2NH
Indice di rifrazione 1.4415 to 1.4435
Quantità 250 mL
Beilstein 04,388
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.2g/L (20 c) in water. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viscosità 3.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 241.46
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Di-2-ethylhexylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.