Learn More
Dextran, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15832667 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504.44 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-54-0
Formula molecolare (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molecular Weight (g/mol) 504.44
Numero MDL MFCD00130935
InChI Key FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2 h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2 h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC Name 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Dextran
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Peso formulazione 60,000- 90,000