Learn More
Deuterium chloride, 20% w/w in D{2}O, 99.96% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11314558
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7698-05-7
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00044642
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Sinonimo deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
PubChem CID 522634
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium chloride
Forma fisica Liquid
Colore Colorless to Yellow
Nota nome Isotopic
Densità 1.20g/mL
Odore Acidic
Imballaggio Clear Glass Ampule
Indice di rifrazione 1.3730
Sensibilità Moisture
Quantità 25 g
Punti di ebollizione 108°C
Numero UN UN1789
Peso formulazione 37.47
Percent Purity ≥99.96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w in D2O