Learn More
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel
Bind and extract endotoxins (lipopolysaccharides or LPS) from antibody or protein samples using bulk resin or columns of immobilized Polymixin B ligand.
266.00€ - 5860.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 4000 to 6000 EU Binding per mL Gel |
---|---|
Content And Storage | Store at 4°C. |
Product Line | Detoxi-Gel™ |
Bersaglio | Endotoxin Removal |
Tipo | Endotoxin Removing Gel |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11866754
|
Thermo Scientific™
20339 |
10 mL |
266.00€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11876754
|
Thermo Scientific™
20340 |
1000 mL |
5860.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel and Columns provide a quick method to remove endotoxins (lipopolysaccharides or LPS) from samples.
Detoxi-Gel Resin is a beaded agarose support onto which polymixin B has been immobilized. This ligand binds to the lipid A portion of lipopolysaccharides (LPS), which are the dominant form of endotoxins that affect biological samples. Even low levels of endotoxins can be toxic to cells or organisms and must be removed before biological samples can be added to cells for various treatment experiments. Detoxi-Gel Resin provides a quick method for removal of endotoxins from samples. It is available in convenient pre-packed columns and two sizes of slurry for use in small-scale or large-scale processes.Highlights:
Affinity-based – uses immobilized polymixin B to remove endotoxins by binding to their lipid A domains
High capacity – 1mL of Detoxi-Gel Resin removes at least 9995 endotoxin units from a 5mL sample containing 10,000 EU of lipopolysaccharide (LPS)
Reusable – no loss in binding capacity even after 10 regenerations; requires activation and regeneration with 1% sodium deoxycholate (Part No. 89904)
Testing required – protein recovery is dependent upon protein type and concentration; empirical testing is required to validate the method for particular protein samples
Versatile – remove endotoxin from protein solutions, cell culture media and pharmacological components
Requires:
Sodium deoxycholate (Part No. 89904) for resin activation and regeneration.
Specifica
4000 to 6000 EU Binding per mL Gel | |
Detoxi-Gel™ | |
Endotoxin Removing Gel | |
Bottle |
Store at 4°C. | |
Endotoxin Removal | |
Polymixin B | |
Affinity, Agarose Resin |
Sicurezza e movimentazione
- Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol