Learn More
Dess-Martin periodinane, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11439840
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dess Martin periodinane is used to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. It is also used as an oxidant for complexes with multifunctional alcohols. It is actively involved in the oxidation of N-protected-amino alcohols without epimerization and allylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dess Martin periodinane is used to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. It is also used as an oxidant for complexes with multifunctional alcohols. It is actively involved in the oxidation of N-protected-amino alcohols without epimerization and allylic alcohols.
Solubility
Soluble in chloroform, acetone, acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
Notes
Store in cool place. Air and moisture sensitive. Incompatible with strong reducing agents, combustible material and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87413-09-0
Formula molecolare C13H13IO8
Molecular Weight (g/mol) 424.14
Numero MDL MFCD00130127
InChI Key NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 159087
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Dess-Martin periodinane
Punto di fusione 130°C to 132°C (decomposition)
Quantità 25 g
Numero UN UN1479
Beilstein 4548207
Sensibilità Air, light, and moisture sensitive
Indice di Merck 14,2933
Sinonimo dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1 h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
IUPAC Name 1,1-bis(acetyloxy)-3-oxo-3H-1λ⁵,2-benziodaoxol-1-yl acetate
Peso formulazione 424.15
Percent Purity ≥95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dess-Martin periodinane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dess-Martin periodin