Learn More
Ansell™ Guanti in neoprene verde DermaShield™ serie 73-711
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Realizzate con una miscela in cloroprene brevettata. I guanti in neoprene verde Ansell™ DermaShield™ serie 73-711 sono ideali per ambienti ISO classe 5 (classe 100).
Marca:  Ansell™ 73711075
490.91 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12842193
  • 714.00€ / 200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of poly-chloroprene
  • Free of latex proteins and accelerators, it minimises both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
  • Comfort and flexibility of natural rubber gloves at a similarly competitive price
  • Neoprene composition offers better chemical resistance.
  • New beaded cuff prevents the glove from rolling down, providing increased protection.
  • Sterile
  • Available for non-sterile controlled environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Neoprene
Green
Powder Free
7.5
73-711
Verde
1 paia
73-711
Neoprene
Neoprene
Guanti
Sterile
0.175 mm
Con bordino/arrotolato
Resistenza chimica