Learn More
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass
Descrizione
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt is used in several biochemical research applications.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt |
Nota nome | From Salmon Sperm |
Colore | White |
Perdita all'essiccatura | 14% max. |
Imballaggio | Amber Glass |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 6000000 |
Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt
Titolo del prodotto
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt, Fisher BioReagents >