Learn More
Density Standard (25°C); UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, nominal density 1.2819 g/mL (25°C), 500 mL, Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C
Marca:  Paragon Scientific DEN25-12-500ML
Codice prodotto. 16000140
  • 490.00CHF / 500mL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Descrizione
  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols
  • Supplied in tamper evident packaging with a 12 month shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
500 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium bromide
Certificati
Promozioni
Promozioni
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.