Learn More
Brannan™ BS718 Density Hydrometers
Shot loaded density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Marca:  Brannan™ 10/336/0
Codice prodotto. 12811488
  • 20.30€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Specifica
1 Ea.
0.001 g/mL
270 mm
0.90 to 0.95 g/mL
Density Hydrometer
UKAS
20°C