Learn More
Alla France™ Idrometro di densità
Use these thermometers for a variety of applications. Alla France™ Density Hydrometers are fully marked with all the reference norms. Benchmark engraved on the stem to show any displacement of the scale.
69.70€ - 109.00€
Specifica
Quantità | 1Each |
---|---|
Tipo | Density Hydrometer |
Lunghezza (sistema metrico) | 335 mm |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11703403
|
Alla France™
3500LC070/20/B-qp |
0.7 to 0.750 g/mL |
73.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11743403
|
Alla France™
3500LC075/20/B-qp |
0.750 to 0.800 g/mL |
93.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11753403
|
Alla France™
3500LC080/20/B-qp |
0.800 to 0.850 g/mL |
96.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11763403
|
Alla France™
3500LC085/20/B-qp |
0.850 to 0.900 g/mL |
86.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11773403
|
Alla France™
3500LC090/20/B-qp |
0.900 to 0.950 g/mL |
76.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11783403
|
Alla France™
3500LC095/20/B-qp |
0.950 to 1.000 g/mL |
76.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11793403
|
Alla France™
3500LC100/20/M-qp |
1.000 - 1.050 g/ml |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11703413
|
Alla France™
3500LC105/20/M-qp |
1.050 - 1.100 g/ml |
77.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11713413
|
Alla France™
3500LC110/20/M-qp |
1.100 to 1.150 g/mL |
82.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11723413
|
Alla France™
3500LC115/20/M-qp |
1.150 to 1.200 g/mL |
95.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11733413
|
Alla France™
3500LC120/20/M-qp |
1.200 to 1.250 g/mL |
69.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11743413
|
Alla France™
3500LC125/20/M-qp |
1.250 to 1.300 g/mL |
90.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11773413
|
Alla France™
3500LC140/20/H-qp |
1.400 to 1.450 g/mL |
75.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11753413
|
Alla France™
3500LC130/20/H-qp |
1.300 to 1.350 g/mL |
75.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11763413
|
Alla France™
3500LC135/20/H-qp |
1.350 to 1.400 g/mL |
76.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Density Hydrometers (g/mL)
- ISO, BS, DIN, NF... MRA Traceable
- General Purpose at 20°C
- Reading below meniscus
- Systematically delivered with a Traceability and Conformity Certificate
- On request, can be supplied with "EU" Traceable Calibration Certificate or "EO" Official Calibration Certificate
- Calibrated according to the following surface tensions:
- from 0.600 to 1.000 g/mL= 16 at 35 mN/m (low tension)
- from 1.000 to 1.300 g/mL= 55 mN/m (medium tension)
- from 1.300 to 2.000 g/mL= 75 mN/m (high tension)
Specifica
1Each | |
Density Hydrometer | |
335 mm |