Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Racks for Chest ULTs and Cryo Storage
A convenient, streamlined process to maximize sample storage. Our freezer racking and tubing solutions are designed to hold tubes ranging from 200μL to 5.0μL.
167.84€ - 207.03€
Specifica
Product Type | Tube Rack (Cryogenic and Ultra-Low Chest Freezers) |
---|---|
Descrizione | Racks for Tubes (cryogenic and ultra-low chest freezers) |
Colore | Silver |
Forma | Rettangolare |
Larghezza (sistema metrico) | 13.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15947972
|
Thermo Scientific™
1950832 |
Plates (15/Rack) |
196.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15596480
|
Thermo Scientific™
1950833 |
Plates (10/Rack) |
173.87€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15920211
|
Thermo Scientific™
1950834 |
Plates (9/Rack) |
173.87€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15346395
|
Thermo Scientific™
1950836 |
Plates (18/Rack) |
207.03€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15366395
|
Thermo Scientific™
1950839 |
Plates (12/Rack) |
173.87€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15549831
|
Thermo Scientific™
1950840 |
Plates (11/Rack) |
167.84€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
A convenient, streamlined process to maximize sample storage in your laboratory. Thermo Scientific™ Dense Storage Racks for Chest ULTs and Cryo Storage are designed to hold tubes ranging from 200μL up to 5.0μL, offering maximized sample storage capacity for ultra-low chest freezers and large-capacity cryogenic freezers.
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Tube Rack (Cryogenic and Ultra-Low Chest Freezers) | |
Silver | |
13.5 cm | |
3.6 in. |
Racks for Tubes (cryogenic and ultra-low chest freezers) | |
Rettangolare | |
5.3 in. | |
9.3 cm |