Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 16 x 25 mm
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 16 x 25mm are highly resistant to heat and chemical attack.
14.70€ - 18.35€
Specifica
Product Type | Rack, provette |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Capacità | Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm) |
Posizioni | 16 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per test da 10 a 18 ml |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15380420
![]() |
Fisherbrand™
HS27504A |
Bianco |
18.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15300430
![]() |
Fisherbrand™
HS27504B |
Blue | N/A | ||||||
15310430
![]() |
Fisherbrand™
HS27504C |
Verde |
17.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15320430
|
Fisherbrand™
HS27504D |
Magenta | N/A | ||||||
Descrizione
- Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
- Prodotto autoclavabile
- Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
- Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
- Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Rack, provette | |
Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm) | |
Provette per test da 10 a 18 ml | |
120 x 122 x 92 mm | |
122 mm | |
25 mm |
Sì | |
16 | |
1 | |
120 mm | |
92 mm |