Learn More
Ohaus™ Defender™ 3000 Bench Scale
Ideal for general weighing and simple counting applications when working in a damp environment or when it is essential to thoroughly clean the scale.
Marca:  Ohaus™ 80250493
Codice prodotto. 12811573
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Simple, yet rugged tubular frame design.
  • Indicators with tactile keys.
  • Backlit LCD display.
  • Built-in RS232 bidirectional interface.
  • Internal rechargeable sealed lead-acid battery.
  • Economy line of dry or wet-use indicators, bases and bench scales is ideal for general weighing and simple counting applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping and receiving areas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Ohaus™ Defender™ 3000 Bench Scale > 60 kg