Learn More
Decon™ Decomatic
Biodegradable, phosphate, enzyme and chlorine free, suitable for automatic washing machines
108.00€
Specifica
Forma | Liquid |
---|---|
pH | > 13 |
Aspetto | Ambra chiaro |
Viscosità | 2.28 cps a 20°C |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10538610
|
Decon™
DEC10 |
10000 ml |
108.00€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Biodegradable, phosphate, enzyme and chlorine free, suitable for automatic washing machines
Biodegradable, phosphate, enzyme and chlorine free, suitable for automatic washing machines. By preventing the deposition of lime and salts on both contents and machine parts, it minimises corrosion and wear of seals, pumps, racks and stainless steel surfaces, thereby providing more efficient performance and longer life to the machine. Not suitable for use on non-ferrous metals, notably aluminum and zinc, or on polycarbonate. Ideal for use on glassware and equipment in medical, pharmaceutical, research, educational, scientific and industrial laboratories.Specifica
Liquid | |
> 13 | |
Ambra chiaro | |
2.28 cps a 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- DECON DECOMATIC
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: NaOH