Learn More
Decahydronaphthalene, Mixture of cis + trans, 98%, Reagent Grade, Decalin™, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120366 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Dimensione della confezione:
1L
20L
4L
500mL
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-17-8
Formula molecolare C10H18
Molecular Weight (g/mol) 138.254
Numero MDL MFCD00004130
InChI Key NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
Intervallo di bollitura 189° - 191°C
Punto di fusione -125°C
Densità 0.896g/mL at 25°C
Limite di esplosione 0.7 to 4.9%, 100°F
Punto d'infiammabilità 57°C (134.6°F)
Punto di combustione 482°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mL
Numero UN UN1147
Beilstein 878165
Densità vapore 4.76 (vs air)
Peso formulazione 138.25g/mol
Pressione del vapore 42mmHg (92°C), 741mmHg (188°C)
Percent Purity 0.98