Learn More
IKA™ DB 2.2 Block
Marca: IKA™ 0004468200
114.89 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Conical Tubes 50mL | |
5 | |
95 mm | |
76 mm | |
29.0 mm |
50 ml tubes | |
Block | |
51 mm | |
47.6 mm |