Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Data Communication Cable for Laboratory Balances
Sartorius Stedim Biotech™ Data Communication Cable for Laboratory Balances is suitable for a variety of laboratory balances.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ YCC03-D25
45.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15642079
  • 49.20€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for the following laboratory balances:
    • Secura™
    • Quntix™
    • Practum™
  • Mini USB to RS232. 25-pin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Secura, Quintix, Practum Laboratory Balance
USB/RS232 25-pin connectors
USB/RS232